Trityl chloride resin 0,5 - 2,5 mmol/g em poli(estireno-divinilbenzeno), reticulado com 1% DVB 100-200 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Trityl chloride, polymer-supported, Chlorodiphenylmethyl Polystyrene resin
44397.03
44397.06
44397.14
44397.03EA
59.3
EUR
44397.03
44397.06
44397.14
Trityl chloride resin 0,5 - 2,5 mmol/g em poli(estireno-divinilbenzeno), reticulado com 1% DVB 100-200 mesh
Trityl chloride resin
Physical Form: Beads
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to off-white
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00284810
Temperatura de Armazenamento:
Ambiente |
Número MDL :
MFCD00284810 UN: 3261 ADR: 8,III |