Print…
Platina 5% em grafite Type 286
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
44365.06 44365.14 44365.22
44365.06EA 118 EUR
44365.06 44365.14 44365.22
Platina 5% em grafite Type 286
Platina
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: Powder Appearance: Dark grey Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011179
Applications: Material for gas sensors
Fórmula: Pt
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011179
Número CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III