Print…
Paládio 10% em pó de carvão ativado standard umedecido com cerca de 50% de água, reduzido Type 58
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
44350.06 44350.14 44350.22
44350.06EA 190 EUR
44350.06 44350.14 44350.22
Paládio 10% em pó de carvão ativado standard umedecido com cerca de 50% de água, reduzido Type 58
Palladium
Appearance: Black Odour: Odourless
Applications: Hydrogenation of aromatic and aliphatic nitro groups, reductive alkylation/amination, hydrogenation of aromatic nitrites to 1° amines
Fórmula: Pd
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03457879
Número CAS: 7440-05-3