Hafnium(IV) sulphate ≥99.9% (baseado em metais excluindo Zr) (máx. 1% Zr)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
44244.06
44244.14
44244.06EA
263
EUR
44244.06
44244.14
Hafnium(IV) sulphate ≥99.9% (baseado em metais excluindo Zr) (máx. 1% Zr)
Hafnium(IV) sulphate
Purity: 99.9%
CAS No.: 15823-43-5
Molecular Formula: Hf(SO4)2
Formula Weight: 370.62(anhy)
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00168081
Fórmula:
Hf(SO₄)₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00168081 Número CAS: 15823-43-5 |