Print…
Platina 5% em alumina, pó, reduzido
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
44222.14 44222.22 44222.06
44222.14EA 550 EUR
44222.14 44222.22 44222.06
Platina 5% em alumina, pó, reduzido
Platina
CAS No.: 7440-06-4 MDL No.: MFCD03458043
Fórmula: Pt
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011179
Número CAS: 7440-06-4