Poly(vinyl formal)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Polyvinylformal, Formvar
44190.14
44190.22
44190.14EA
104
EUR
44190.14
44190.22
Poly(vinyl formal)
Poly(vinyl formal)
CAS No.: 9003-33-2
Physical Form: Granular/ powder
Density: 1.23
Solubility: Soluble in acetone, chloroform, dioxane, THF
MDL No.: MFCD00084463
Fórmula:
(C₃H₆O₂)n Densidade: 1.23 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00084463 Número CAS: 9003-33-2 |