Tris(1,3-diphenyl-1,3-propanedionato)(1,10-phenanthroline)europium(III)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
44175.02
44175.77
44175.02EA
318
EUR
44175.02
44175.77
Tris(1,3-diphenyl-1,3-propanedionato)(1,10-phenanthroline)europium(III)
Tris(1,3-diphenyl-1,3-propanedionato)(1,10-phenanthroline)europium(III)
CAS No.: 17904-83-5
Molecular Formula: C57H41EuN2O6
Formula Weight: 1001.93
Physical Form: Powder
Melting Point: 172-173°
Solubility: Soluble in dichloromethane, THF
MDL No.: MFCD01321202
Applications: As an organic red light emitter
Fórmula:
C₅₇H₄₁EuN₂O₆ Peso Molecular: 1001.93 g/mol Ponto de Fusão: 172…173 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01321202 Número CAS: 17904-83-5 |