Print…
Paládio 5% em pó de carvão ativado standard umedecido com cerca de 50% de água catalisador ácido, reduzido
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
44142.09 44142.18 44142.30
44142.09EA 190 EUR
44142.09 44142.18 44142.30
Paládio 5% em pó de carvão ativado standard umedecido com cerca de 50% de água catalisador ácido, reduzido
Palladium
Applications: Hydrogenation of aromatic and aliphatic nitro groups, reductive alkylation/amination, hydrogenation of aromatic carbonyls, olefins, nitriles
Physical Form: 900-1100 m²/g Odor: Odourless
Applications: Hydrogenation of aromatic and aliphatic nitro groups, reductive alkylation/amination, hydrogenation of aromatic carbonyls, olefins, nitriles
Fórmula: Pd
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011167
Número CAS: 7440-05-3