Print…
Hidroxicarbonato de magnésio tetrahidrato (∼40 - 43,5% MgO), grade reagente
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Magnesium carbonate basic, Magnesium carbonate hydroxide, Magnesium carbonate hydrated basic
33333.36 33333.22
33333.36EA 97.2 EUR
33333.36 33333.22
Hidroxicarbonato de magnésio tetrahidrato (∼40 - 43,5% MgO), grade reagente
Hidroxicarbonato de magnésio tetrahidrato
CAS No.: 39409-82-0 Molecular Formula: 4MgCO3.Mg(OH)2.4H2O approx. Formula Weight: 467.67 (395.58anhy) Physical Form: -325 Mesh Powder Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,5660 MDL No.: MFCD00149783
Fórmula: 4MgCO₃·Mg(OH)₂·4H₂O
Peso Molecular: 467.67 g/mol (395.58 anhy)
Ponto de Fusão: > 2500 °C
Densidade: 2.16 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149783
Número CAS: 235-192-7
EINECS: 235-192-7
Merck Index: 14,5660