Boron nitride 31% tinta refratária aplicável com pincel
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
44086.18
44086.30
44086.A1
44086.18EA
56.5
EUR
44086.18
44086.30
44086.A1
Boron nitride 31% tinta refratária aplicável com pincel
Boron nitride
CAS No.: 10043-11-5
Molecular Formula: BN
Physical Form: Paste
Appearance: White
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011317
Fórmula:
BN Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011317 Número CAS: 10043-11-5 |