Print…
Ammonium magnesium phosphate hydrate ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
44053.18 44053.30
44053.18EA 190 EUR
44053.18 44053.30
Ammonium magnesium phosphate hydrate ≥99.999% (baseado em metais)
Ammonium magnesium phosphate hydrate
Purity: 99.999% CAS No.: 7785-21-9 Molecular Formula: NH4MgPO4.xH2O Formula Weight: 137.32(anhy) Physical Form: Powder Density: 1.711 MDL No.: MFCD00050358
Fórmula: NH₄MgPO₄·xH₂O
Peso Molecular: 137.32 g/mol (anhy)
Densidade: 1.711
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00050358
Número CAS: 7785-21-9
EINECS: 232-075-2