Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I) (≥8,9% Rh)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
44030.03
44030.06
44030.03EA
411
EUR
44030.03
44030.06
Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I) (≥8,9% Rh)
Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I)
CAS No.: 18284-36-1
Molecular Formula: RhH[P(C6H5)3]4
Formula Weight: 1153.09
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Melting Point: 145-147° dec.
Solubility: Soluble in chloroform, toluene
MDL No.: MFCD00015867
Fórmula:
C₇₂H₆₁P₄Rh Ponto de Fusão: 145…147 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015867 Número CAS: 18284-36-1 |