3-Methyl-3-trimethylsiloxy-1-butyne ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
43922.09
43922.18
43922.09EA
109
EUR
43922.09
43922.18
3-Methyl-3-trimethylsiloxy-1-butyne ≥97%
3-Methyl-3-trimethylsiloxy-1-butyne
Purity: 97%
CAS No.: 17869-77-1
Molecular Formula: HC≡CC[OSi(CH3)3](CH3)CH3
Formula Weight: 156.30
Physical Form: Liquid
Refractive Index: 1.4052
Odour: Characteristic
Boiling Point: 52°/75mm
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00053867
Fórmula:
HC ΞCC[OSi(CH₃)₃](CH₃)CH₃ Peso Molecular: 156.30 g/mol Ponto de ebulição: 52 °C (75 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00053867 Número CAS: 17869-77-1 EINECS: 241-823-7 ADR: 3 III |