Print…
Tetraammineplatinum(II) nitrate (≥50% Pt) ≥99.99% (baseado em metais), Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
43897.01 43897.03 43897.06
43897.01EA 111 EUR
43897.01 43897.03 43897.06
Tetraammineplatinum(II) nitrate (≥50% Pt) ≥99.99% (baseado em metais), Premion®
Tetraammineplatinum(II) nitrate
Purity: 99.99% CAS No.: 20634-12-2 Molecular Formula: H12N6O6Pt Formula Weight: 387.21 Physical Form: Crystalline Appearance: White Melting Point: 262° dec. UN No.: UN1477 MDL No.: MFCD00011624
Fórmula: H₁₂N₆O₆Pt
Peso Molecular: 387.216 g/mol
Ponto de Fusão: 262 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011624
Número CAS: 20634-12-2
EINECS: 243-929-9
UN: 1477
ADR: 5.1 III