Polyethyleneimine, M.W. 25,000, linear
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
43896.01
43896.03
43896.01EA
770
EUR
43896.01
43896.03
Polyethyleneimine, M.W. 25,000, linear
Polyethyleneimine
CAS No.: 9002-98-6
Molecular Formula: -HN-[CH2CH2NH-]n
Physical Form: Powder
Odour: Amine-like
Melting Point: 59-60°
MDL No.: MFCD00084427
Fórmula:
(CH₂CH₂NH)n Ponto de Fusão: 59…60 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00084427 Número CAS: 9002-98-6 |