Fullerene nanotube multi-camada 20 nm OD, Comp.: 5-20 micron
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
43839.MD
43839.MF
43839.MDEA
203
EUR
43839.MD
43839.MF
Fullerene nanotube multi-camada 20 nm OD, Comp.: 5-20 micron
Fullerene nanotube
CAS No.: 308068-56-6
Physical Form: -270 mesh powder
Appearance: Black
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD00133992
Temperatura de Armazenamento:
Ambiente |
Número MDL :
MFCD00133992 Número CAS: 308068-56-6 UN: 1325 ADR: 4.1,III |