Print…
suporte de catalisador
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
43815.22 43815.A4 43815.36
43815.22EA 99.6 EUR
43815.22 43815.A4 43815.36
suporte de catalisador
Zirconium oxide
Physical Form: 1/8" Pellets Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011310
Applications: Catalyst carrier
Fórmula: OZr
Peso Molecular: 107.22 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011310
Número CAS: 12036-01-0
EINECS: 215-227-2