Print…
suporte de catalisador
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
43814.22 43814.A4 43814.36
43814.22EA 103 EUR
43814.22 43814.A4 43814.36
suporte de catalisador
Zirconium oxide
Physical Form: 1/8" Pellets MDL No.: MFCD00011310
Applications: Catalyst carrier
Fórmula: OZr
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011310
Número CAS: 12036-01-0
EINECS: 215-227-2