Leuco malachite green
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
4,4'-Bis(dimethylamino)triphenylmethane, 4,4'-(Phenylmethylene)bis(N,N-dimethylaniline), 4,4'-Tetramethyldiaminotriphenylmethane, 4,4'-Benzylidenebis(N,N-dimethylaniline), Leucomalachite green
43758.09
43758.04
43758.09EA
126
EUR
43758.09
43758.04
Leuco malachite green
Leuco malachite green
CAS No.: 129-73-7
Molecular Formula: C23H26N2
Formula Weight: 330.47
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Melting Point: 100-102°
Beilstein Reference: 2140506
MDL No.: MFCD00008315
Fórmula:
C₂₃H₂₆N₂ Ponto de Fusão: 100…102 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008315 Número CAS: 129-73-7 EINECS: 204-961-9 Merck Index: 14,5699 |