Crystal violet lactone
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
6-(Dimethylamino)-3,3-bis[p-(dimethylamino)phenyl]phthalide, 3,3-Bis(p-dimethylaminophenyl)-6-dimethylaminophthalide
43710.14
43710.06
43710.14EA
299
EUR
43710.14
43710.06
Crystal violet lactone
Crystal violet lactone
CAS No.: 1552-42-7
Molecular Formula: C26H29N3O2
Formula Weight: 415.53
Physical Form: Powder
Melting Point: 180°-183°
MDL No.: MFCD00070611
Fórmula:
C₂₆H₂₉N₃O₂ Ponto de Fusão: 180 °C…183 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00070611 Número CAS: 1552-42-7 EINECS: 216-293-5 |