Print…
Polyethylene oxide, M.W. 1,000,000
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
43678.22 43678.14 43678.36
43678.22EA 173 EUR
43678.22 43678.14 43678.36
Polyethylene oxide, M.W. 1,000,000
Polyethylene oxide
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: (-CH2CH2O-)n Physical Form: Powder Odour: Odourless pH: 5-7 MDL No.: MFCD00147971
Fórmula: (-CH₂CH₂O-)n
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00147970
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568