Ammonium tetrathiomolybdate ≥99.95% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ammonium tetrathiomolybdate(VI)
43493.14
43493.06
43493.14EA
631
EUR
43493.14
43493.06
Ammonium tetrathiomolybdate ≥99.95% (baseado em metais)
Ammonium tetrathiomolybdate
Purity: 99.95%
CAS No.: 15060-55-6
Molecular Formula: H8MoN2S4
Formula Weight: 260.27
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Black
MDL No.: MFCD00136013
Fórmula:
H₁₀MoN₂S₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00136013 Número CAS: 15060-55-6 |