5-Methylcytosine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
43492.MC
43492.ME
43492.MCEA
141
EUR
43492.MC
43492.ME
5-Methylcytosine ≥97%
5-Methylcytosine
Purity: 97%
CAS No.: 554-01-8
Molecular Formula: C5H7N3O
Formula Weight: 125.13
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD00233537
Fórmula:
C₅H₇N₃O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00233537 Número CAS: 554-01-8 EINECS: 209-058-3 Merck Index: 14,6050 |