6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
6-Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
43467.03
43467.06
43467.03EA
115
EUR
43467.03
43467.06
6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone ≥97%
6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone
Purity: 97%
CAS No.: 22123-19-9
Molecular Formula: C7H6F3NO
Formula Weight: 177.13
Physical Form: Powder
Melting Point: 129-130°
MDL No.: MFCD00042479
Fórmula:
C₇H₆F₃NO Ponto de Fusão: 129…130 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00042479 Número CAS: 22123-19-9 |