Print…
Paraformaldehyde 16% (w/v) em solução aquosa livre de metanol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
43368.9L 43368.9M
43368.9LEA 62.1 EUR
43368.9L 43368.9M
Paraformaldehyde 16% (w/v) em solução aquosa livre de metanol
Formaldeído
Solution is micro-filtered and supplied in ampules. RNase and DNase free.
CAS No.: 30525-89-4 Molecular Formula: (CH2O)n Physical Form: Liquid, Ampouled under argon MDL No.: MFCD00133991
Fórmula: CH₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003274
Número CAS: 50-00-0
UN: 3334
ADR: 9,III
Encomendar
Concentration (w/v) 15.5 to 16.5%
Appearance Clear colourless liquid