Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride 1 M em THF
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Lithium tri-tert-butoxyaluminohydride
Embalado sob árgon em frascos ChemSeal™ resseláveis
43324.AB
43324.AD
43324.ABEA
51.5
EUR
43324.AB
43324.AD
Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride 1 M em THF
Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS No.: 17476-04-9
Molecular Formula: C12H28AlLiO3
Formula Weight: 254.28
Flash Point: -17°(1°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.904
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
UN No.: UN3399
MDL No.: MFCD00011532
Fórmula:
C₁₂H₂₈AlLiO₃ Peso Molecular: 254.27 g/mol Densidade: 0.904 Ponto de Inflamação: –17 °C (1 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011532 Número CAS: 17476-04-9 UN: 3399 ADR: 4.3 I |