3-(Trifluoromethyl)phenyltrimethylammonium hydroxide 5% (w/v) em metanol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
43284.AC
43284.AA
43284.ACEA
594
EUR
43284.AC
43284.AA
3-(Trifluoromethyl)phenyltrimethylammonium hydroxide 5% (w/v) em metanol
3-(Trifluoromethyl)phenyltrimethylammonium hydroxide
CAS No.: 68254-41-1
Molecular Formula: (CF3C6H4)(CH3)3NOH
Formula Weight: 221.22
Physical Form: Liquid
UN No.: UN2924
MDL No.: MFCD00059473
Applications: Transesterification reactions
Fórmula:
C₁₀H₁₄F₃NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00059473 Número CAS: 68254-41-1 EINECS: 200-659-6 UN: 3286 ADR: 3,II |