Tris(dimethylamino)aluminum dimer
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
acondicionado sob árgon
43237.03
43237.06
43237.03EA
182
EUR
43237.03
43237.06
Tris(dimethylamino)aluminum dimer
Tris(dimethylamino)aluminum dimer
CAS No.: 32093-39-3
Molecular Formula: C12H36Al2N6
Formula Weight: 318.42
Flash Point: 21°(70°F)
Physical Form: Powder, packaged under argon
Density: 0.865
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White to pale brown
Melting Point: 87-89°
Boiling Point: 90°/0.05mm subl.
UN No.: UN3131
MDL No.: MFCD00269811
Applications: Preparation of aluminum nitrides
Fórmula:
C₁₂H₃₆Al₂N₆ Peso Molecular: 318.42 g/mol Ponto de ebulição: 90 °C (0.05 mmHg) (sublimação) Ponto de Fusão: 87…89 °C Densidade: 0.865 Ponto de Inflamação: 21 °C (70 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00269811 Número CAS: 32093-39-3 UN: 3131 ADR: 4.3 I |