Poly(methyl-3,3,3-trifluoropropylsiloxane), M.W. 2,400
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
CAS No.: 63148-56-1
Molecular Formula: [-Si(CH3)(CH3CH2CF3)O-]n
Flash Point: 260°(500°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.25
Refractive Index: 1.381
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00241477
Applications: Fluorosilicone lubricant
Fórmula:
[-Si(CH₃)(CH₃CH₂CF₃)O-]n Densidade: 1,25 Ponto de Inflamação: 260 °C (500 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00241477 Número CAS: 63148-56-1 |