Benzyl acrylate 98% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Estabilização:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 150 ppm
Stab. with ca 150ppm 4-methoxyphenol
Purity: 97%
CAS No.: 2495-35-4
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Physical Form: Liquid
Density: 1.06
Refractive Index: 1.5180
Appearance: Colourless
Boiling Point: 111°/8mm
Solubility: Soluble in organic solvents
UN No.: UN3082
MDL No.: MFCD00048147
Applications: Preparation of high refractive index polyacrylates
Fórmula:
C₁₀H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 111 °C (8 mmHg) Densidade: 1,06 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00048147 Número CAS: 2495-35-4 EINECS: 219-673-9 UN: 3082 ADR: 9,III |