Print…
1,6-Bis(acryloyloxy)hexane ≥99% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: HDODA, Hexamethylene Glycol Diacrylate, Hexamethylene diacrylate, 1,6-Hexanediol Diacrylate
Estabilização: 90 ppm Estabilizado com hidroquinona (HQ)
43203.30 43203.18
43203.30EA 207 EUR
43203.30 43203.18
1,6-Bis(acryloyloxy)hexane ≥99% estabilizada
1,6-Bis(acryloyloxy)hexane
Stab. with 90ppm hydroquinone
Purity: 99% CAS No.: 13048-33-4 Molecular Formula: [H2C=CHCO2(CH2)3]2 Formula Weight: 226.28 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.010 Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00008631
Fórmula: C₁₂H₁₈O₄
Peso Molecular: 226.27 g/mol
Densidade: 1.010
Ponto de Inflamação: >110 °C (>230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008631
Número CAS: 13048-33-4
EINECS: 235-921-9