Tetraallylsilane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
43183.03
43183.06
43183.03EA
52.7
EUR
43183.03
43183.06
Tetraallylsilane ≥97%
Tetraallylsilane
Purity: 97%
CAS No.: 1112-66-9
Molecular Formula: (H2C=CHCH2)4Si
Formula Weight: 192.38
Flash Point: 77°(171°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.8314
Refractive Index: 1.4850
Boiling Point: 91°/10mm
MDL No.: MFCD00048161
Applications: Synthesis of dendrimers
Fórmula:
(H₂C=CHCH₂)₄Si Ponto de ebulição: 91 °C (10 mmHg) Densidade: 0,8314 Ponto de Inflamação: 77 °C (171 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00048161 Número CAS: 1112-66-9 |