Lithium niobium isopropoxide 5% (w/v) em isopropanol (IPA) , 99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
43175.AE
43175.AC
43175.AEEA
373
EUR
43175.AE
43175.AC
Lithium niobium isopropoxide 5% (w/v) em isopropanol (IPA) , 99% (baseado em metais)
Lithium niobium isopropoxide
Purity: 99+%
CAS No.: 21864-21-1
Molecular Formula: C18H42LiNbO6
Formula Weight: 454.38
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Alcohol-like
UN No.: UN1219
MDL No.: MFCD00210626
Fórmula:
LiNb(OC₃H₇)₆ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00210626 Número CAS: 21864-21-1 UN: 1219 ADR: 3,II |