Paládio 5% em carbonato de cálcio para uso como catalisador contaminado com chumbo Type A306060-5
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
43172.14
43172.06
43172.22
43172.14EA
477
EUR
43172.14
43172.06
43172.22
Paládio 5% em carbonato de cálcio para uso como catalisador contaminado com chumbo Type A306060-5
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: Powder
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD03427452
Applications: Selective hydrogenation
Fórmula:
Pd Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011167 Número CAS: 7440-05-3 UN: 3077 ADR: 9,III |