Lanthanum(III) oxalate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
43122.22
43122.36
43122.22EA
66.9
EUR
43122.22
43122.36
Lanthanum(III) oxalate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Lanthanum(III) oxalate hydrate
CAS No.: 79079-18-8
Molecular Formula: C6La2O12.xH2O
Formula Weight: 541.87(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: dec.
UN No.: UN3288
MDL No.: MFCD00150540
Fórmula:
C₆La₂O₁₂·xH₂O Peso Molecular: 541.87 g/mol (anhy) |
Número MDL :
MFCD00150540 Número CAS: 79079-18-8 |