Ruthenium(III) nitrosyl chloride, hidratado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Trichloronitrosylruthenium(III), Ruthenium(III) nitrosylchloride
43089.03
43089.06
43089.03EA
174
EUR
43089.03
43089.06
Ruthenium(III) nitrosyl chloride, hidratado
Ruthenium(III) nitrosyl chloride
CAS No.: 32535-76-5
Molecular Formula: Ru(NO)Cl3.xH2O
Formula Weight: 237.44(anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 180° dec.
MDL No.: MFCD00049765
Fórmula:
Ru(NO)Cl₃ Peso Molecular: 237.44 g/mol (anhy) Ponto de Fusão: 180 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049765 Número CAS: 32535-76-5 |