Poly(vinylbenzyl chloride)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
43067.09
43067.18
43067.04
43067.09EA
148
EUR
43067.09
43067.18
43067.04
Poly(vinylbenzyl chloride)
Poly(vinylbenzyl chloride)
CAS No.: 9080-67-5
Molecular Formula: -[CH2CH(C6H4CH2Cl-]n
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00135445
Fórmula:
-[CH₂CH(C₆H₄CH₂Cl-]n Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00135445 Número CAS: 9080-67-5 |