Iron(III) isopropoxide 2,5% (w/v) em isopropanol (IPA)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Iron(III) i-propoxide
acondicionado sob árgon
43024.AC
43024.AA
43024.ACEA
135
EUR
43024.AC
43024.AA
Iron(III) isopropoxide 2,5% (w/v) em isopropanol (IPA)
Iron(III) isopropoxide
CAS No.: 14995-22-3
Molecular Formula: Fe[OCH(CH3)2]3
Formula Weight: 233.11
Flash Point: 12°(54°F)
Physical Form: Liquid, Packaged under Argon
Density: 0.79
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Red-brown
Odour: Alcohol-like
Boiling Point: 82°
UN No.: UN1219
MDL No.: MFCD00070436
Fórmula:
C₉H₂₁FeO₃ Ponto de ebulição: 82 °C Densidade: 0,79 Ponto de Inflamação: 12 °C (54 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00070436 Número CAS: 14995-22-3 UN: 1219 ADR: 3,II |