Lithium isopropoxide ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
acondicionado sob árgon
42930.04
42930.09
42930.04EA
93.9
EUR
42930.04
42930.09
Lithium isopropoxide ≥99.9% (baseado em metais)
Lithium isopropoxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 2388-10-5
Molecular Formula: C3H7LiO
Formula Weight: 66.03
Physical Form: Powder, Packaged under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: White to pale yellow
Beilstein Reference: 3618614
UN No.: UN3206
MDL No.: MFCD00048286
Fórmula:
C₃H₇LiO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00048286 Número CAS: 2388-10-5 UN: 3206 ADR: 4.2,II |