Tetraammineplatinum(II) hydroxide solução (8 - 11% Pt) (w/w)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
42918.NB
42918.NH
42918.NBEA
1370
EUR
42918.NB
42918.NH
Tetraammineplatinum(II) hydroxide solução (8 - 11% Pt) (w/w)
Tetraammineplatinum(II) hydroxide
CAS No.: 38201-97-7
Molecular Formula: H14N4O2Pt
Formula Weight: 297.23
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00050044
Fórmula:
H₁₄N₄O₂Pt Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00050044 Número CAS: 38201-97-7 EINECS: 253-823-4 |