Print…
Tropaeolin O 0,04% (w/v) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Sodium 2,4-Dihydroxyazobenzene-4'-sulfonate, 2,4-Dihydroxyazobenzene-4'-sulfonic Acid Sodium Salt, Acid Orange 6, Resorcinol Yellow
42772.AE 42772.AP
42772.AEEA 39 EUR
42772.AE 42772.AP
Tropaeolin O 0,04% (w/v) em solução aquosa
Tropaeolin O
Molecular Formula: C12H9N2NaO5S Formula Weight: 316.27 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00007499
Fórmula: C₁₂H₉N₂O₅SNa
Peso Molecular: 316.26 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007499
Número CAS: 547-57-9