Print…
Azul de metileno 1% (w/v) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Basic Blue 9, Methylthioninium chloride, Methylene blue chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Swiss Blue
42771.AE 42771.AP
42771.AEEA 35.7 EUR
42771.AE 42771.AP
Azul de metileno 1% (w/v) em solução aquosa
Azul de metileno
Molecular Formula: C16H18ClN3S Formula Weight: 319.86 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00012111
Fórmula: C₁₆H₁₈ClN₃S
Peso Molecular: 319.86 g/mol
Ponto de Fusão: 180
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150008
Número CAS: 61-73-4
Merck Index: 12,06137