Print…
Methyl purple 0,1% (w/v) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Fleisher's Indicator Solution
42753.AP 42753.K2
42753.APEA 54.1 EUR
42753.AP 42753.K2
Methyl purple 0,1% (w/v) em solução aquosa
Methyl purple
Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00070843
Fórmula: C₆₇H₆₂N₈Na₄O₁₄S₃
Peso Molecular: 1391.41 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070843
Número CAS: 1340-02-9