Print…
Tetramethylammonium formate 30% (w/w) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42710.AE 42710.AP
42710.AEEA 93.7 EUR
42710.AE 42710.AP
Tetramethylammonium formate 30% (w/w) em solução aquosa
Tetramethylammonium formate
CAS No.: 59138-84-0 Molecular Formula: C5H13NO2 Formula Weight: 119.16 Physical Form: Liquid Beilstein Reference: 3916177 MDL No.: MFCD00054402
Fórmula: C₅H₁₃NO₂
Peso Molecular: 119.164 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00054402
Número CAS: 59138-84-0
EINECS: 261-622-8