Dihydroxybis(ammonium lactato)titanium(IV) 50% (w/w) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
42676.A1
42676.A7
42676.30
42676.A1EA
253
EUR
42676.A1
42676.A7
42676.30
Dihydroxybis(ammonium lactato)titanium(IV) 50% (w/w) em solução aquosa
Dihydroxybis(ammonium lactato)titanium(IV)
CAS No.: 65104-06-5
Molecular Formula: C6H18N2O8Ti
Formula Weight: 294.10
Flash Point: 47°(118°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.21
Refractive Index: 1.4380
Appearance: Pale yellow
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00072736
Applications: Water soluble titanium complex
Fórmula:
C₆H₂₂N₂O₈Ti Densidade: 1,21 Ponto de Inflamação: 47 °C (118 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00072736 Número CAS: 65104-06-5 EINECS: 247-428-6 UN: 1993 ADR: 3,III |