Monocloreto de Iodo ∼0.22 N em ácido acético glacial
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
42647.AP
42647.K2
42647.APEA
100
EUR
42647.AP
42647.K2
Monocloreto de Iodo ∼0.22 N em ácido acético glacial
Monocloreto de Iodo
CAS No.: 7790-99-0
Molecular Formula: ClI
Formula Weight: 162.36
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
UN No.: UN2920
MDL No.: MFCD00011354
Applications: For determination of iodine absorption number of fats
Fórmula:
ClI Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011354 Número CAS: 7790-99-0 EINECS: 232-236-7 UN: 2920 ADR: 8,II |