Pyrite (FeS₂) mineral que ocorre naturalmente, grãos ∼1.5-4.8mm (0.06-0.19in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42633.03
42633.06
42633.14
42633.03EA
42.1
EUR
42633.03
42633.06
42633.14
Pyrite (FeS₂) mineral que ocorre naturalmente, grãos ∼1.5-4.8mm (0.06-0.19in)
Pyrite (FeS₂)
For grain mounts, XRD and microprobe standards, identification of unknown minerals
Hardness: 6-6.5
CAS No.: 1309-36-0
Molecular Formula: FeS2
Formula Weight: 119.98
Density: 5.02
Refractive Index: 3.08
MDL No.: MFCD00064690
Applications: For grain mounts, XRD and microprobe standards, identification of unknown minerals
Fórmula:
FeS₂ Densidade: 5,02 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064690 Número CAS: 1309-36-0 EINECS: 215-167-7 |