Polyethylene ∼ 400 micron, baixa densidade
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42607.06
42607.14
42607.22
42607.0E
42607.36
42607.06EA
29.6
EUR
42607.06
42607.14
42607.22
42607.0E
42607.36
Polyethylene ∼ 400 micron, baixa densidade
Polyethylene (CAS 9002-88-4)
CAS No.: 9002-88-4
Molecular Formula: (CH2CH2)n
Physical Form: Powder
Density: 0.92
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00084423
Fórmula:
(CH₂CH₂)n Densidade: 0,92 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00084423 Número CAS: 9002-88-4 Merck Index: 14,7567 |