Palladium hydroxide em carvão (Pearlman's catalyst) umedecido com cerca de 50% de água
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42578.04
42578.09
42578.18
42578.04EA
186
EUR
42578.04
42578.09
42578.18
Palladium hydroxide em carvão (Pearlman's catalyst) umedecido com cerca de 50% de água
Palladium hydroxide
CAS No.: 12135-22-7
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00064599
Applications: Hydrogenolysis of benzyl-nitrogen bonds
Fórmula:
H₂O₂Pd Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064599 Número CAS: 12135-22-7 EINECS: 235-219-2 |