Lanthanum(III) 2-methoxyethoxide 5% (w/v) em 2-metoxietanol , 99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
42522.AC
42522.AE
42522.ACEA
228
EUR
42522.AC
42522.AE
Lanthanum(III) 2-methoxyethoxide 5% (w/v) em 2-metoxietanol , 99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Lanthanum(III) 2-methoxyethoxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 115685-56-8
Molecular Formula: C9H21LaO6
Formula Weight: 364.17
Flash Point: 40°(104°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.96
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Yellow
Boiling Point: 124°
UN No.: UN1188
MDL No.: MFCD00210619
Applications: Preparation of lanthanum oxide thin films by the Sol-Gel method
Fórmula:
C₉H₂₁LaO₆ Peso Molecular: 364.17 g/mol Ponto de ebulição: 124 °C Densidade: 0.96 Ponto de Inflamação: 40 °C (104 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00210619 Número CAS: 115685-56-8 UN: 1188 ADR: 3 III |